Learn More
Cloruro de 2,3-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10290503
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Nombre del producto químico o material 2, 3-Difluorobenzoyl chloride
CAS 18355-73-2
Densidad 1.4230g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 87.0°C (14.0mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Número MDL MFCD00042499
Cantidad 1g
Gravedad específica 1.423
Sinónimo 2,3-difluorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,3-difluoro, benzoyl chloride, 2,3-difluoro, pubchem16225, acmc-1cabv, 2,3-difluoro-benzoyl chloride, 2,3-bis fluoranyl benzoyl chloride, 2,3-difluorobenzoyl chloride, 3-chlorocarbonyl-1,2-difluorobenzene
Clave InChI CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-difluorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 176.55
PubChem CID 519549
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%