Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2,3-difluorobenzoílo, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20333.06
Detalles adicionales : CAS : 18355-73-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444110
  • 61.58€ / 5 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
18355-73-2
176.547
CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
519549
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C(=O)Cl
C7H3ClF2O
MFCD00042499
2,3-difluorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,3-difluoro, benzoyl chloride, 2,3-difluoro, pubchem16225, acmc-1cabv, 2,3-difluoro-benzoyl chloride, 2,3-bis fluoranyl benzoyl chloride, 2,3-difluorobenzoyl chloride, 3-chlorocarbonyl-1,2-difluorobenzene
Cloruro de 2,3-difluorobenzoílo
Especificaciones
2,3-Difluorobenzoyl chloride
90°C (194°F)
Moisture sensitive
5g
C7H3ClF2O
UN3265
2,3-difluorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,3-difluoro, benzoyl chloride, 2,3-difluoro, pubchem16225, acmc-1cabv, 2,3-difluoro-benzoyl chloride, 2,3-bis fluoranyl benzoyl chloride, 2,3-difluorobenzoyl chloride, 3-chlorocarbonyl-1,2-difluorobenzene
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C(=O)Cl
176.547
176.55
1.423
1.5143
189°C to 190°C
18355-73-2
MFCD00042499
2965225
CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
Cloruro de 2,3-difluorobenzoílo
519549
97%
Videos
SDS Documentos