Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62649.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489148
  • 325.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1073339-17-9
240.057
2-2,3-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,3-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,3-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2,3-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl
2-(2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C12H15BF2O2
BFCCQFHEIXEEKP-UHFFFAOYSA-N
56973143
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)F
Especificaciones
1g
1073339-17-9
2-2,3-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,3-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,3-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2,3-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)F
240.057
240.05
96%
2,3-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
C12H15BF2O2
BFCCQFHEIXEEKP-UHFFFAOYSA-N
2-(2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
56973143
Solid
Videos
SDS Documentos