missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Difluoro-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041661
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
211693-73-1
C6H4F2N2O2
174.11
MFCD00233313
DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
2737028
2,3-difluoro-6-nitroanilina
NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
211693-73-1
C6H4F2N2O2
174.11
MFCD00233313
DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
2737028
2,3-difluoro-6-nitroanilina
NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'