Learn More
2,3-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081292
48.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32768-54-0
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000546
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
34702
1,2-dicloro-3-metilbenceno
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32768-54-0
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000546
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
34702
1,2-dicloro-3-metilbenceno
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorotoluene
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.229
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 2412384
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%