missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de 2,3-diclorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7080953
34.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21938-47-6
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00052265
HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
12276572
(2,3-dichlorophenyl)hydrazine
NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21938-47-6
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00052265
HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
12276572
(2,3-dichlorophenyl)hydrazine
NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼204°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3708910
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.49
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'