Learn More
2,3-Dicloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081517
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
608-27-5
C6H5Cl2N
162.013
MFCD00007657
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
11844
CHEBI:46636
2,3-dicloroanilina
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
608-27-5
C6H5Cl2N
162.013
MFCD00007657
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
11844
CHEBI:46636
2,3-dicloroanilina
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
2,3-Dichloroaniline is used in dyestuffs, pigments and optical brighteners. It is used as flame retardants for polymers. It is used in the manufacturing of growth regulators, polymer auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-dicloroanilina se utiliza en colorantes, pigmentos y abrillantadores ópticos. Se usa como retardantes de llama para polímeros. Se emplea en la fabricación de reguladores de crecimiento, auxiliares de polímeros.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloroaniline
Punto de fusión 20°C to 24°C
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3442
Beilstein 472027
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 99%