Learn More
Alfa Aesar™ 2',3'-Dicloroacetofenona, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A12667.14
Detalles adicionales : CAS : 56041-57-7 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440543
  • 448.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
17-05-2021
56041-57-7
189.035
KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
91986
CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
C8H6Cl2O
MFCD00052988
1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
1-(2,3-diclorofenil)etanona
Especificaciones
2',3'-Dichloroacetophenone
1.56
25g
C8H6Cl2O
2438815
KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3-diclorofenil)etanona
91986
98%
1.293
106°C to 108°C (2mmHg)
56041-57-7
MFCD00052988
1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
189.035
189.04
Videos
SDS Documentos