Learn More
2,3-Dicloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2706198
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
261761-55-1
C7H6Cl2N2O
205.038
MFCD01567248
OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
9580371
2,3-dicloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
261761-55-1
C7H6Cl2N2O
205.038
MFCD01567248
OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
9580371
2,3-dicloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%