Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757629
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
69045-84-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042243
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
112234
2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
69045-84-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042243
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
112234
2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5490g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4745 to 1.4765
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.549
Formula Weight (peso de la fórmula) 216
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.