Learn More
2,3-Dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10449020
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
84-58-2
C8Cl2N2O2
227.01
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
6775
4,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
84-58-2
C8Cl2N2O2
227.01
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
6775
4,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 217.0°C
Color Amarillo a naranja
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Índice Merck 15,3072
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.