Learn More
2,3-Dicloro-1-propanol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024170
31.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
616-23-9
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00040446
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
12018
2,3-dicloropropan-1-ol
C(C(CCl)Cl)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
616-23-9
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00040446
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
12018
2,3-dicloropropan-1-ol
C(C(CCl)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propanol
Densidad 1.361
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732060
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.99
Porcentaje de pureza ≥97%