Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-106011
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
117-80-6
C10H4Cl2O2
227.04
MFCD00001677
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
8342
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
117-80-6
C10H4Cl2O2
227.04
MFCD00001677
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
8342
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-1, 4-naphthoquinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.0°C to 197.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 275.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 729
Índice Merck 15, 3054
Información de solubilidad Solubility in water: 0.008g/L water. Other solubilities: soluble in xylene,47% in o-dichlorobenzene
Nombre IUPAC 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.