Learn More
2,3-Dibromopropeno, 80 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778163
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
513-31-5
C3H4Br2
199.87
MFCD00000211
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
10552
2,3-dibromoprop-1-eno
BrCC(Br)=C
513-31-5
C3H4Br2
199.87
MFCD00000211
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
10552
2,3-dibromoprop-1-eno
BrCC(Br)=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dibromopropene
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 2.1300g/mL
Punto de ebullición 42°C to 44°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C(Br)=CH2
Índice de refracción 1.5370 to 1.547
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, 201
Índice Merck 15, 3030
Gravedad específica 2.13
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.87
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dibromopropene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.