Learn More
2,3-Dibromopropene, 80%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 147740500
Detalles adicionales : CAS : 513-31-5 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10447540
  • 77.10€ / 50 ml
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
513-31-5
199.873
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
10552
C=C(CBr)Br
C3H4Br2
MFCD00000211
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
2,3-dibromoprop-1-ene
Especificación
2, 3-Dibromopropene
Authentic
Yellow to Brown
513-31-5
100.0
C3H4Br2
MFCD00000211
15, 3030
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dibromoprop-1-ene
10552
Liquid
Technical
2.13g/mL
Glass bottle
50mL
75.0
80%
BrCH2C(Br)CH2
01, 201
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
C=C(CBr)Br
199.873
199.87
≥75%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,3-Dibromopropene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación