Learn More
2,3-Dibromo-3-fenilpropiofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812664
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
611-91-6
C15H12Br2O
368.07
MFCD00017861
LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
95342
2,3-dibromo-1,3-difenilpropan-1-ona
BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
611-91-6
C15H12Br2O
368.07
MFCD00017861
LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
95342
2,3-dibromo-1,3-difenilpropan-1-ona
BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Punto de fusión 156°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Cantidad 1 g
Sinónimo chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.