Learn More
2,3-Diaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022036
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
452-58-4
C5H7N3
109.13
MFCD00006319
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
9956
pyridine-2,3-diamine
NC1=CC=CN=C1N
452-58-4
C5H7N3
109.13
MFCD00006319
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
9956
pyridine-2,3-diamine
NC1=CC=CN=C1N
2,3-Diaminopyridine was used in the synthesis of 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoate1. It was used as internal standard in analysis of poly(amidoamine)dendrimers having different terminal functionalities by capillary electrophoresis. It was used as reagent in synthesis of imidazopyridines and organometallic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-diaminopiridina se utilizó en la síntesis de 2,3-diaminopiridinio-4-hidroxibenzoato1. Se utilizó como estándar interno en el análisis de poli(amidoamina)dendrímeros con diferentes funcionalidades terminales por electroforesis capilar. Se utilizó como reactivo en la síntesis de imidazopiridinas y organometálicos complejos.
Solubilidad
Soluble en agua (100 g/L).
Notas
Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminopyridine
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 195°C (55 mmHg)
Temperatura de inflamación 205°C (401°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2671
Beilstein 109869
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (100g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%