Learn More
2,3-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510371
134.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
naftaleno-2,3-diamina
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
naftaleno-2,3-diamina
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminonaphthalene
Punto de fusión 193.0°C to 199.0°C
Color De marrón a marrón-verdoso
Densidad 1.0968g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(NH2)2
Cantidad 1 g
Beilstein 13,207
Gravedad específica 1.0968
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino