Learn More
2,3-Diamino-5-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-100201
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
25710-20-7
C5H6ClN3
143.58
MFCD01230986
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
2,3-diamino-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3-diaminopyridine, 5-chloro-2,3-pyridinediamine, 5-chloro-pyridine-2,3-diamine, 2,3-pyridinediamine,5-chloro, pubchem5388, acmc-1cjkt, 5-chloro-2,3diaminopyridine, 5-chloropyridin-2,3-diamine, 2,3-di-amino-5-chloropyridine
1268254
5-cloropiridina-2,3-diamina
C1=C(C(=NC=C1Cl)N)N
25710-20-7
C5H6ClN3
143.58
MFCD01230986
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
2,3-diamino-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3-diaminopyridine, 5-chloro-2,3-pyridinediamine, 5-chloro-pyridine-2,3-diamine, 2,3-pyridinediamine,5-chloro, pubchem5388, acmc-1cjkt, 5-chloro-2,3diaminopyridine, 5-chloropyridin-2,3-diamine, 2,3-di-amino-5-chloropyridine
1268254
5-cloropiridina-2,3-diamina
C1=C(C(=NC=C1Cl)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diamino-5-chloropyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 173°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22,II,394
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diamino-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.