Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Chlorophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64245.03
Detalles adicionales : CAS : 22868-35-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451349
  • 274.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
22868-35-5
228.679
BGYHTIIVIGGCIF-UHFFFAOYSA-N
767074
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
C13H9ClN2
MFCD01438282
2-3-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl benzimidazole, 2-3-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-chloro-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl, cbmicro_048649, 1h-benzimidazole,2-3-chlorophenyl
2-(3-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(3-Chlorophenyl)benzimidazole
22868-35-5
MFCD01438282
BGYHTIIVIGGCIF-UHFFFAOYSA-N
2-(3-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
767074
Solid
1g
C13H9ClN2
2-3-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl benzimidazole, 2-3-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-chloro-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl, cbmicro_048649, 1h-benzimidazole,2-3-chlorophenyl
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
228.679
228.68
95%
Videos
SDS Documentos