missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Chlorophenyl)-5-methylbenzimidazole, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H64198.MD

Detalles adicionales : CAS : 392720-65-9 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15491299

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

392720-65-9
242.706
MSUKFERSNAUONG-UHFFFAOYSA-N
4385218
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
C14H11ClN2
MFCD01836514
2-3-chlorophenyl-6-methylbenzimidazole, 2-3-chlorophenyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl-6-methyl-1h-benzimidazole, 2-3-chloro-phenyl-5-methyl-1h-benzoimidazole, 2-3-chlorophenyl-5-methyl-1h-1,3-benzodiazole
2-(3-chlorophenyl)-6-methyl-1H-benzimidazole

Especificaciones

2-(3-Chlorophenyl)-5-methylbenzimidazole
392720-65-9
MFCD01836514
MSUKFERSNAUONG-UHFFFAOYSA-N
2-(3-chlorophenyl)-6-methyl-1H-benzimidazole
4385218
Solid
250mg
C14H11ClN2
2-3-chlorophenyl-6-methylbenzimidazole, 2-3-chlorophenyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl-6-methyl-1h-benzimidazole, 2-3-chloro-phenyl-5-methyl-1h-benzoimidazole, 2-3-chlorophenyl-5-methyl-1h-1,3-benzodiazole
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
242.706
242.71
95%
Videos
SDS Documentos