Learn More
2-[3-(Clorometilo)fenil]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522442
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
898289-51-5
C11H9ClN2
204.657
MFCD09064978
AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
24229567
2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
898289-51-5
C11H9ClN2
204.657
MFCD09064978
AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
24229567
2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%