Learn More
Alfa Aesar™ (±)-2,3-Butanediol, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H66369.22
Detalles adicionales : CAS : 513-85-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492729
  • 63.80€ / 100 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
513-85-9
90.122
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
262
butane-2,3-diol
C4H10O2
MFCD00004523
2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
CHEBI:62064
CC(C(C)O)O
Especificaciones
(±)-2,3-Butanediol
85°C (185°F)
1.433
183°C to 184°C
25°C
513-85-9
MFCD00004523
2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
CC(C(C)O)O
90.122
CHEBI:62064
Liquid
1.002 g/mL
Odorless
Hygroscopic
Colorless to Yellow
100g
C4H10O2
969165
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
butane-2,3-diol
262
90.12
98%
Videos
SDS Documentos