Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62875.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457946
  • 234.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
118721-56-5
288.16
LZVZEQCJORCGOK-UHFFFAOYNA-N
2787214
C10H10BrNO2S
MFCD00176218
2-3-bromophenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-bromophenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-3-bromophenyl, 2-3-bromo-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-bromophenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
Especificación
2-(3-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
118721-56-5
MFCD00176218
LZVZEQCJORCGOK-UHFFFAOYNA-N
2787214
Solid
1g
C10H10BrNO2S
2-3-bromophenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-bromophenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-3-bromophenyl, 2-3-bromo-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-bromophenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
288.16
288.16
97%