missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(3-Bromofenil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(3-Bromophenyl)pyridine |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-(3-Bromophenyl)pyridine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'