Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)naphthalene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64322.03
Detalles adicionales : CAS : 667940-23-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441479
  • 66.40€ / 1 g
Fecha estimada de envío
30-12-2020
667940-23-0
283.168
FWPXWVYUNHYGPE-UHFFFAOYSA-N
23080773
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CC(=CC=C3)Br
C16H11Br
MFCD16658911
2-3-bromophenyl naphthalene, naphthalene, 2-3-bromophenyl, 2 3-bromophenyl naphthalene, ksc279g1j
2-(3-bromofenil)naftaleno
Especificaciones
2-(3-Bromophenyl)naphthalene
667940-23-0
MFCD16658911
2-3-bromophenyl naphthalene, naphthalene, 2-3-bromophenyl, 2 3-bromophenyl naphthalene, ksc279g1j
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CC(=CC=C3)Br
283.168
283.17
98%
1g
C16H11Br
11441102
FWPXWVYUNHYGPE-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromofenil)naftaleno
23080773
Sólido
Videos
SDS Documentos