missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3-Bromofenil)furano, ≥97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3174870
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
85553-51-1
C10H7BrO
223.07
MFCD07775615
YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
10609118
2-(3-bromofenil)furano
BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
85553-51-1
C10H7BrO
223.07
MFCD07775615
YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
10609118
2-(3-bromofenil)furano
BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenyl)furan
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'