Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64943.06
Detalles adicionales : CAS : 77738-96-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492369
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
77738-96-6
273.133
KLPQPEGYDCWTKZ-UHFFFAOYSA-N
278822
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)Br
C13H9BrN2
MFCD00602186
2-3-bromophenyl-1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-bromophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-bromophenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromo-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromophenyl benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl
2-(3-bromophenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(3-Bromophenyl)benzimidazole
77738-96-6
MFCD00602186
KLPQPEGYDCWTKZ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromophenyl)-1H-benzimidazole
278822
Solid
5g
C13H9BrN2
2-3-bromophenyl-1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-bromophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-bromophenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromo-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromophenyl benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)Br
273.133
273.13
95%
Videos
SDS Documentos