Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)-5-chlorobenzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64307.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491449
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD21366702
Especificaciones
2-(3-Bromophenyl)-5-chlorobenzimidazole
MFCD21366702
Solid
5g
307.58
95%
Videos
SDS Documentos