Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64595.03
Detalles adicionales : CAS : 760212-40-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451869
  • 73.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
760212-40-6
349.231
YFUWVSPCUFTGQN-UHFFFAOYSA-N
23094065
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3N=C2C4=CC(=CC=C4)Br
C19H13BrN2
MFCD12911655
2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenylbenzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-bromophenyl-1-phenyl, 1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1,3-benzodiazole, zlchem 648, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-1,3-benzodiazole
2-(3-bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Especificación
2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
760212-40-6
MFCD12911655
2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenylbenzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-bromophenyl-1-phenyl, 1h-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1,3-benzodiazole, zlchem 648, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-benzimidazole, 2-3-bromophenyl-1-phenyl-1h-1,3-benzodiazole
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3N=C2C4=CC(=CC=C4)Br
349.231
349.23
98%
1g
C19H13BrN2
14489825
YFUWVSPCUFTGQN-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
23094065
Solid