missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-n-hexylpropionamide, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H65922.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15492659

  • 233.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD28098841

Especificaciones

1g
MFCD28098841
Solid
2-(3-Benzoylphenyl)-N-n-hexylpropionamide
337.46
95%
Videos
SDS Documentos