Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-chloro-2-fluorophenyl)propionamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65588.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499756
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD28098807
Especificaciones
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-chloro-2-fluorophenyl)propionamide
MFCD28098807
Solid
1g
381.83
95%
Videos
SDS Documentos