Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-bromophenyl)propionamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65144.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489406
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD28098754
Especificaciones
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-bromophenyl)propionamide
MFCD28098754
Solid
1g
408.29
95%
Videos
SDS Documentos