Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-ethoxyphenyl)propionamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65092.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489366
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD28098748
Especificaciones
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-ethoxyphenyl)propionamide
MFCD28098748
Solid
1g
373.44
95%
Videos
SDS Documentos