missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide, 95%

73.10€ - 233.00€

Especificaciones

Cantidad. 250mg
Material o nombre químico 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide
Peso de la fórmula 365.37
Forma física Solid
Percent Purity 95%
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15409696 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H65503.MD
250mg 73.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15499686 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H65503.03
1g 233.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

250mg
365.37
95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide
Solid