Learn More
Cloruro de 2,3,6-trifluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031081
31.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1017779-75-7
C6H2ClF3O2S
230.59
MFCD09832391
IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
22288636
2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1017779-75-7
C6H2ClF3O2S
230.59
MFCD09832391
IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
22288636
2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%