Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,6-trifluoroanilina, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20475.06
Detalles adicionales : CAS : 67815-56-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2941 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444457
  • 141.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
67815-56-9
147.1
RGUGZPYYMOAJLO-UHFFFAOYSA-N
522283
C1=CC(=C(C(=C1F)N)F)F
C6H4F3N
MFCD00012369
benzenamine, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,6-trifluoro-9ci, 2,3,6-trifluorophenylamine, pubchem3020, ksc494c6p, timtec-bb sbb028279, 2,3,6-trifluoroaniline 1g
2,3,6-trifluoroanilina
Especificaciones
2,3,6-Trifluoroaniline
150°C to 151°C
67815-56-9
MFCD00012369
4976936
RGUGZPYYMOAJLO-UHFFFAOYSA-N
2,3,6-trifluoroanilina
522283
99%
61°C (141°F)
5g
C6H4F3N
UN2941
benzenamine, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,6-trifluoro-9ci, 2,3,6-trifluorophenylamine, pubchem3020, ksc494c6p, timtec-bb sbb028279, 2,3,6-trifluoroaniline 1g
C1=CC(=C(C(=C1F)N)F)F
147.1
147.1
Videos
SDS Documentos