Learn More
Cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio se utiliza como indicador redox. También se utiliza en experimentos bioquímicos, especialmente para indicar la respiración celular. Se emplea en la patología de autopsias para ayudar a identificar infartos miocárdicos post mortem.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio se utiliza como indicador redox. También se utiliza en experimentos bioquímicos, especialmente para indicar la respiración celular. Se emplea en la patología de autopsias para ayudar a identificar infartos miocárdicos post mortem.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride |
Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 3923356 |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Índice Merck | 14,9744 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.81 |
Porcentaje de pureza | 98% |