Learn More
2,3,5-Triiodobenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30138713
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30138713 10 g 10g
30006968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79541510G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-82-4
Molecular Formula C7 H3 I3 O2
Molecular Weight (g/mol) 499.81
Synonym 2,3,5-Triiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- (8CI, 9CI, ACI), 2,3,5-Triiodobenzoic acid (ACI), 2,3,5-TIBA, A 20812, Floraltone, Johnkolor, NSC 2582, TIB, TIBA, Triiodobenzoic acid
IUPAC Name 2,3,5-triiodobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
Spezifikation
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Formula Weight 499.7267
Chemical Name or Material 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.