Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,5-Trichloropyridine-4-carboxylic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63588.03
Detalles adicionales : CAS : 406676-18-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450359
  • 70.10€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
406676-18-4
226.437
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
10944163
C1=C(C(=C(C(=N1)Cl)Cl)C(=O)O)Cl
C6H2Cl3NO2
MFCD11044390
2,3,5-trichloroisonicotinic acid, 2,3,5-trichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trichloro, trichloroisonicotinicacid, acmc-1bmtq, ksc235e5t, 2,3,5-trichloroisonicotinicacid, 2,3,5-trichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,3,5-trichloropyridine, 2,3,5-trichloropyridine-4-carboxylicacid
2,3,5-trichloropyridine-4-carboxylic acid
Especificación
2,3,5-Trichloropyridine-4-carboxylic acid
1g
C6H2Cl3NO2
2,3,5-trichloroisonicotinic acid, 2,3,5-trichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trichloro, trichloroisonicotinicacid, acmc-1bmtq, ksc235e5t, 2,3,5-trichloroisonicotinicacid, 2,3,5-trichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,3,5-trichloropyridine, 2,3,5-trichloropyridine-4-carboxylicacid
C1=C(C(=C(C(=N1)Cl)Cl)C(=O)O)Cl
226.437
226.44
95%
White
406676-18-4
MFCD11044390
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
2,3,5-trichloropyridine-4-carboxylic acid
10944163
Powder