missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-Triclorobenzaldehído, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number 10617494
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
56961-75-2
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00010860
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
92596
2,3,5-triclorobenzaldehído
ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(C=O)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
56961-75-2
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00010860
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
92596
2,3,5-triclorobenzaldehído
ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(C=O)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Trichlorobenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color Blanco o amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 180
Sinónimo benzaldehyde, 2,3,5-trichloro, ksc606a4b, acmc-1b126, benzaldehyde,2,3,5-trichloro, djyrztclvdkwbl-uhfffaoysa, 2,3,5-trichlorobenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'