missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-Tribromotiofeno, 98 %

Catalog Number p-7081684
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3141-24-0
C4HBr3S
320.82
MFCD00014521
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3,5-tribromo, pubchem5608, 2,5-tribromothiophene, acmc-209hmg, thiophene,3,5-tribromo, 2,3,5-tribromo thiophene, ksc225k9l, 2,3,5-tribromothiophene
76592
2,3,5-tribromothiophene
BrC1=CC(Br)=C(Br)S1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3141-24-0
C4HBr3S
320.82
MFCD00014521
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3,5-tribromo, pubchem5608, 2,5-tribromothiophene, acmc-209hmg, thiophene,3,5-tribromo, 2,3,5-tribromo thiophene, ksc225k9l, 2,3,5-tribromothiophene
76592
2,3,5-tribromothiophene
BrC1=CC(Br)=C(Br)S1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tribromothiophene
Punto de fusión 25°C to 29°C
Densidad 2.483
Punto de ebullición 77°C to 78°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.664
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 111486
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.84
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'