Learn More
Cloruro de 2-(3,5-difluorofenil)etanoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696130
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
157033-24-4
C8H5ClF2O
190.574
MFCD00275597
WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
2782723
cloruro de 2-(3,5-difluorofenil)acetilo
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
157033-24-4
C8H5ClF2O
190.574
MFCD00275597
WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
2782723
cloruro de 2-(3,5-difluorofenil)acetilo
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F2C6H3CH2C(O)Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 97%