Learn More
2-(3,5-Difluorofenil)acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | F2C6H3CH2CN |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |