Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020653
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
769-39-1
C6H2F4O
166.075
MFCD00002157
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
69858
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
769-39-1
C6H2F4O
166.075
MFCD00002157
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
69858
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
2,3,5,6-Tetrafluorophenol is used as a cytochrome P450 substrate. 2,3,5,6-Tetrafluorophenol was used in preparation of radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis, technetium-99m labeled antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se utiliza como sustrato P450 del citocromo. El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se empleaba en la preparación de un derivado radioyodado de fenilalanina, útil en la síntesis de péptidos, anticuerpos marcados con tecnecio-99m.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1911548
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.07
Porcentaje de pureza 97%