Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 183471000
Detalles adicionales : CAS : 573-11-5 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10209683
  • 123.20€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
573-11-5
212.2
HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
11308
COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
C10H12O5
MFCD00002433
benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
2,3,4-trimethoxybenzoic acid
Especificaciones
2, 3, 4-Trimethoxybenzoic acid
Glass bottle
99°C to 102°C
573-11-5
100.0
C10H12O5
MFCD00002433
benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
2,3,4-trimethoxybenzoic acid
11308
Crystalline Powder
Authentic
White
100g
98.0
98+%
(CH3O)3C6H2CO2H
10, 465
Solubility in water: insoluble
COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
212.2
212.2
98+%
Videos
SDS Documentos