missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,3,4-Trifluorotoluene, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H61421.03

Detalles adicionales : CAS : 193533-92-5 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457958

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

193533-92-5
146.112
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
2777991
CC1=C(C(=C(C=C1)F)F)F
C7H5F3
MFCD00075194
2,3,4-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl, triflurotoluene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-benzene, pubchem1628, acmc-1cn3t, ksc541e8d, benzene,1,2,3-trifluoro-4-methyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-9ci
1,2,3-trifluoro-4-methylbenzene

Especificaciones

2,3,4-Trifluorotoluene
1.4340
Colorless
193533-92-5
MFCD00075194
2,3,4-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl, triflurotoluene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-benzene, pubchem1628, acmc-1cn3t, ksc541e8d, benzene,1,2,3-trifluoro-4-methyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-9ci
CC1=C(C(=C(C=C1)F)F)F
146.112
146.11
98%
1.222g/mL
126°C to 127°C
1g
C7H5F3
UN1993
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-trifluoro-4-methylbenzene
2777991
Liquid
Videos
SDS Documentos