missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,3,4-Trifluorotoluene, 98%

46.70€ - 153.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 193533-92-5
Fórmula molecular C7H5F3
Molecular Weight (g/mol) 146.112
Número MDL MFCD00075194
InChI Key LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl, triflurotoluene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-benzene, pubchem1628, acmc-1cn3t, ksc541e8d, 2,3,4-trifluorotoluene, benzene,1,2,3-trifluoro-4-methyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 2777991
IUPAC Name 1,2,3-trifluoro-4-methylbenzene
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)F)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15457958 SDS Alfa Aesar™
H61421.03
1g 153.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
15467958 SDS Alfa Aesar™
H61421.MD
250mg 46.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

193533-92-5
146.112
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
2777991
CC1=C(C(=C(C=C1)F)F)F
C7H5F3
MFCD00075194
2,3,4-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl, triflurotoluene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-benzene, pubchem1628, acmc-1cn3t, ksc541e8d, 2,3,4-trifluorotoluene, benzene,1,2,3-trifluoro-4-methyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-9ci
1,2,3-trifluoro-4-methylbenzene

Especificaciones

2,3,4-Trifluorotoluene
1.4340
Colorless
193533-92-5
MFCD00075194
2,3,4-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl, triflurotoluene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-benzene, pubchem1628, acmc-1cn3t, ksc541e8d, 2,3,4-trifluorotoluene, benzene,1,2,3-trifluoro-4-methyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-methyl-9ci
CC1=C(C(=C(C=C1)F)F)F
146.112
146.11
98%
1.222g/mL
126°C to 127°C
1g
C7H5F3
UN1993
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-trifluoro-4-methylbenzene
2777991
Liquid