missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ B20696.14

Detalles adicionales : CAS : 61079-72-9 Peso : 0.02500kg

Cantidad 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444120

  • 297.00€ / 25 g

En stock, listo para ser enviado: 1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

61079-72-9
176.094
WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
302932
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)F
C7H3F3O2
MFCD00061232
2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico

Especificaciones

2,3,4-Trifluorobenzoic acid
25g
C7H3F3O2
7476020
WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
302932
98%
140°C to 142°C
61079-72-9
MFCD00061232
2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)F
176.094
176.1
Videos
SDS Documentos