Learn More
2,3,4-Tri-O-bencil-beta-L-arabinopiranosa, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047810
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
77943-33-0
C26H28O5
420.505
MFCD05664044
HTSKDJMXBBFKKG-SSUZURRFSA-N
2,3,4-tri-o-benzyl-beta-l-arabinopyranose, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-l-arabinopyranose, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol
74892353
(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-ol
C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
77943-33-0
C26H28O5
420.505
MFCD05664044
HTSKDJMXBBFKKG-SSUZURRFSA-N
2,3,4-tri-o-benzyl-beta-l-arabinopyranose, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-l-arabinopyranose, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol
74892353
(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-ol
C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,3,4-tri-O-bencil-beta-L-arabinopiranosa se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose
Punto de fusión 76°C to 88°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +78° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.51
Porcentaje de pureza 97%